Tisk…
9-Fluorenylmethanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
160504-10G 160504-50G
SIAL160504-10GEA 3350 CZK
SIAL160504-10G SIAL160504-50G
9-Fluorenylmethanol, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenylmethanol
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25
Bod varu: 337
Bod tání: 107
MDL Number: MFCD00001139
CAS číslo: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5