Tisk…
9-Fluorenylmethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (Fluoren-9-yl)methanol, 9-Fluorenmethanol, 9-Fluorenemethanol
170930010 170930100 170930050 170930500
ACRO170930010EA 942 CZK
ACRO170930010 ACRO170930100 ACRO170930050 ACRO170930500
9-Fluorenylmethanol 99%
9-Fluorenylmethanol
Vzorec: C₁₄H₁₂O
MW: 196.25
Bod varu: 337
Bod tání: 104…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001139
CAS číslo: 24324-17-2
EINECS: 246-167-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +293° to +303° (20 °C, 589 nm) (c=2, H2O)