Tisk…
2-Ethyl-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21934.0100 8.21934.0250
8.21934.0100EA 1800 CZK
8.21934.0100 8.21934.0250
2-Ethyl-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₆H₁₂O₂
Bod varu: 415 °C (1013 hPa)
Bod tání: 107…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001237
CAS číslo: 84-51-5
EINECS: 201-535-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.0007 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 110 °C
Molar Mass 236.26 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Boiling Point 180 - 190 °C
Vapor Pressure 0.00056 hPa (70 °C)
Flash Point 210 °C
Ignition Point 485 °C
Hill Formula C16H12O2