Tisk…
9,10-Dihydroanthracene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
126179-100G 126179-5G
SIAL126179-100GEA 9460 CZK
SIAL126179-100G SIAL126179-5G
9,10-Dihydroanthracene, Sigma-Aldrich®
9,10-Dihydroanthracene
Vzorec: C₁₄H₁₂
Bod varu: 312 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…72 °C
Hustota: 1,207 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001239
CAS číslo: 613-31-0
EINECS: 210-336-1