Tisk…
2-Aminofluorene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 9H-Fluoren-2-amine, 2-Fluorenamine, Fluoren-2-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A55500-5G A55500-25G
SIALA55500-5GEA 1890 CZK
SIALA55500-5G SIALA55500-25G
2-Aminofluorene, Sigma-Aldrich®
2-Aminofluorene
Vzorec: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Bod varu: 327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 124…127 °C
Hustota: 1,281 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001125
CAS číslo: 153-78-6
EINECS: 205-817-8