Tisk…
2-Aminofluorene 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 9H-Fluoren-2-amine, 2-Fluorenamine, Fluoren-2-ylamine
B22769.03 B22769.06 B22769.14
B22769.03EA 749 CZK
B22769.03 B22769.06 B22769.14
2-Aminofluorene 98%
2-Aminofluorene
Purity: 98% CAS No.: 153-78-6 Molecular Formula: C13H11N Formula Weight: 181.24 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 1945861
Vzorec: C₁₃H₁₁N
MW: 181,24 g/mol
Bod varu: 327 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…130 °C
Hustota: 1,281 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001125
CAS číslo: 153-78-6
EINECS: 205-817-8