Tisk…
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1,4-Dihydroxyanthracene-9,10-dione, Quinizarin, 1,4-Dihydroxyanthraquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20259.0005 8.20259.0250
8.20259.0005EA 790 CZK
8.20259.0005 8.20259.0250
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Bod varu: 465 °C (1013 hPa)
Bod tání: 202 °C
Hustota: 1,278 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001209
CAS číslo: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 12,08250
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 1 g/l (20 °C)
Melting Point 195 - 198 °C
Molar Mass 240.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 450 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (197 °C)
Flash Point 222 °C