1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11010.0B
A11010.30
A11010.0BEA
3880
CZK
A11010.0B
A11010.30
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95%
CAS No.: 81-64-1
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Flash Point: 222°(431°F)
Melting Point: 195-198°
Boiling Point: ca 450°
Beilstein Reference: 1914036
Merck Reference: 14,8064
MDL No.: MFCD00001209
Vzorec:
C₁₄H₈O₄ Bod varu: ∼450 °C Bod tání: 195…198 °C Hustota: 1,278 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 222 °C (431 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001209 CAS číslo: 81-64-1 EINECS: 201-368-7 Merck Index: 14,8064 |