1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
A12001.22
A12001.36
A12001.22EA
1600
CZK
A12001.22
A12001.36
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95%
CAS No.: 117-10-2
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 191-193° subl.
Beilstein Reference: 2054727
Merck Reference: 14,2815
MDL No.: MFCD00001211
Vzorec:
C₁₄H₈O₄ MW: 240,22 g/mol Bod tání: 193…196 °C (subl.) Hustota: 1,537 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >200 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001211 CAS číslo: 117-10-2 EINECS: 204-173-5 Merck Index: 14,2815 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)