Tisk…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Dantron, Danthron, 1,8-Dihydroxyanthraquinone
114830050 114831000 114835000
ACRO114830050EA 1090 CZK
ACRO114830050 ACRO114831000 ACRO114835000
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Bod tání: 190…195 °C
Hustota: 1,537 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >200 °C
MDL Number: MFCD00001211
CAS číslo: 117-10-2
EINECS: 204-173-5
Merck Index: 13,02841
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 195 °C
HPLC ≥94 %