Tisk…
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Diaminoanthraquinone
A18840.22 A18840.14
A18840.22EA 7350 CZK
A18840.22 A18840.14
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90%
1,5-Diamino-9,10-anthraquinone
Purity: 97% CAS No.: 129-44-2 Molecular Formula: C14H10N2O2 Formula Weight: 238.25 Odour: Odourless Melting Point: ca 320° dec. MDL No.: MFCD00001226
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001226
CAS číslo: 129-44-2
EINECS: 204-947-2