1-Amino-9,10-anthraquinone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97%
CAS No.: 82-45-1
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 252-255°
Solubility: Soluble in alcohol, benzene, chlroform, ether, glacial acetic acid, HCl
Beilstein Reference: 396360
Merck Reference: 14,417
MDL No.: MFCD00001213
Vzorec:
C₁₄H₉NO₂ Bod varu: 465 °C (1013 hPa) Bod tání: 252…255 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001213 CAS číslo: 82-45-1 EINECS: 201-423-5 Merck Index: 14,417 |