Tisk…
9,10-Antrachinon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
A90004-250G A90004-50G
SIALA90004-250GEA 840 CZK
SIALA90004-250G SIALA90004-50G
9,10-Antrachinon, Sigma-Aldrich®
9,10-Antrachinon
Vzorec: C₁₄H₈O₂
Bod varu: 380 °C (1013 hPa)
Bod tání: 165…169 °C
Hustota: 1,419…1.438 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 185 °C
MDL Number: MFCD00001188
CAS číslo: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692