Tisk…
9,10-Antrachinon 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
104930010 104932500 104930500
104930010.EA 3660 CZK
104930010. 104932500. 104930500.
9,10-Antrachinon 98%
9,10-Antrachinon
Vzorec: C₁₄H₈O₂
Bod varu: 379…381 °C (760 mmHg)
Bod tání: 283…288 °C
Hustota: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001188
CAS číslo: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
Merck Index: 13,00692
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-green to tan to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 283 to 288 °C
HPLC ≥97.5 %