Tisk…
9,10-Phenanthrenequinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156507-25G 156507-5G
SIAL156507-25GEA 6640 CZK
SIAL156507-25G SIAL156507-5G
9,10-Phenanthrenequinone, Sigma-Aldrich®
9,10-Phenanthrenequinone
Vzorec: C₁₄H₈O₂
Bod varu: 360 °C (1013 hPa)
Bod tání: 203…206 °C
Hustota: 1,4045 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001163
CAS číslo: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07355