Tisk…
9,10-Phenanthrenequinone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11762.06 A11762.14 A11762.22
A11762.06EA 1070 CZK
A11762.06 A11762.14 A11762.22
9,10-Phenanthrenequinone 95%
9,10-Phenanthrenequinone
Purity: 95% CAS No.: 84-11-7 Molecular Formula: C14H8O2 Formula Weight: 208.22 Flash Point: 245°(473°F) Melting Point: 207-212° Boiling Point: 360° Beilstein Reference: 608838 Merck Reference: 14,7213 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001163
Vzorec: C₁₄H₈O₂
Bod varu: >360 °C
Bod tání: 207…212 °C
Hustota: 1,405
Bod vzplanutí: 245 °C (473 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001163
CAS číslo: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,7213