9,10-Phenanthrenequinone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
168790250
168791000
ACRO168790250EA
2460
CZK
ACRO168790250
ACRO168791000
9,10-Phenanthrenequinone 95%
9,10-Phenanthrenequinone
Vzorec:
C₁₄H₈O₂ Bod varu: 360 °C (1013 hPa) Bod tání: 201…211 °C Hustota: 1,4045 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 245 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001163 CAS číslo: 84-11-7 EINECS: 201-515-5 ADR: 9,III Merck Index: 12,07355 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Orange-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 203 to 211 °C |
HPLC | ≥94 % |