Tisk…
2,7-Dinitro-9-fluorenone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
107107-10G 107107-50G
SIAL107107-10GEA 3120 CZK
SIAL107107-10G SIAL107107-50G
2,7-Dinitro-9-fluorenone, Sigma-Aldrich®
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Vzorec: C₁₃H₆N₂O₅
MW: 270,2 g/mol
Bod tání: 296 °C
MDL Number: MFCD00001153
CAS číslo: 31551-45-8
EINECS: 250-695-1