Tisk…
9-Fluorenon, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
F1506-100G-A F1506-500G-A F1506-5G-A
SIALF1506-100G-AEA 1380 CZK
SIALF1506-100G-A SIALF1506-500G-A SIALF1506-5G-A
9-Fluorenon, Sigma-Aldrich®
9-Fluorenon
Vzorec: C₁₃H₈O
MW: 180.21
Bod varu: 342
Bod tání: 81…83 °C
Hustota: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001141
CAS číslo: 486-25-9
EINECS: 207-630-7