Tisk…
9-Fluorenon 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 1250 CZK
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-Fluorenon 99+%
9-Fluorenon
Vzorec: C₁₃H₈O
MW: 180.21
Bod varu: 342 °C (760 mmHg)
Bod tání: 81…85 °C
Bod vzplanutí: 163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001141
CAS číslo: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure