Dibenzosuberone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Dibenzo[b,f]cycloheptanone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-one, 5-Dibenzosuberone, Dibenzo[b,f]cycloheptan-1-one
A18405.14
A18405.22
A18405.14EA
1060
CZK
A18405.14
A18405.22
Dibenzosuberone ≥97%
Dibenzosuberone
Purity: 97%
CAS No.: 1210-35-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 200°(392°F)
Refractive Index: 1.6340
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 147-149°/0.3mm
Beilstein Reference: 1454355
MDL No.: MFCD00003587
Vzorec:
C₁₅H₁₂O MW: 208,26 g/mol Bod varu: 147…149 °C (0,3 mmHg) Bod tání: 32…34 °C Hustota: 1,156 Bod vzplanutí: 200 °C (392 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003587 CAS číslo: 1210-35-1 EINECS: 214-912-3 |