Tisk…
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,5-Dichloroanthraquinone
A19534.18 A19534.30
A19534.18EA 1520 CZK
A19534.18 A19534.30
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-46-2 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 245-249° Beilstein Reference: 402592
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Bod varu: 401 °C (1013 hPa)
Bod tání: 245…249 °C
Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001190
CAS číslo: 82-46-2
EINECS: 201-424-0