1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56403-25G
D56403-100G
SIALD56403-25GEA
1630
CZK
SIALD56403-25G
SIALD56403-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Vzorec:
C₁₄H₆Cl₂O₂ MW: 277,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD00001191 CAS číslo: 82-43-9 EINECS: 201-420-9 |