Tisk…
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D56403-25G D56403-100G
SIALD56403-25GEA 1690 CZK
SIALD56403-25G SIALD56403-100G
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, Sigma-Aldrich®
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Vzorec: C₁₄H₆Cl₂O₂
MDL Number: MFCD00001191
CAS číslo: 82-43-9
EINECS: 201-420-9