Tisk…
2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H25919.06 H25919.03
H25919.06EA 3390 CZK
H25919.06 H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
2,7-Dibromo-9-fluorenone
Purity: 96% CAS No.: 14348-75-5 Molecular Formula: C13H6Br2O Formula Weight: 337.99 Melting Point: 195-196° MDL No.: MFCD00010790
Vzorec: C₁₃H₆Br₂O
Bod tání: 195…196 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010790
CAS číslo: 14348-75-5