Tisk…
2,7-Dibromofluorene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2,7-Dibromo-9H-fluorene
M-Clarity™ quality level = MQ100
342297-25G 342297-5G
SIAL342297-25GEA 7140 CZK
SIAL342297-25G SIAL342297-5G
2,7-Dibromofluorene, Sigma-Aldrich®
2,7-Dibromofluorene
Vzorec: C₁₃H₈Br₂
MW: 324,01 g/mol
MDL Number: MFCD00019048
CAS číslo: 16433-88-8