Tisk…
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
291950010 291950050 291952500
ACRO291950010EA 5890 CZK
ACRO291950010 ACRO291950050 ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Vzorec: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376,49 g/mol
Bod tání: 68…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005111
CAS číslo: 23978-09-8
EINECS: 245-962-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥97.5 %