1-Methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130001-100G
130001-500G
130001-5G
SIAL130001-100GEA
1950
CZK
SIAL130001-100G
SIAL130001-500G
SIAL130001-5G
1-Methylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod varu: 138 °C (1013 hPa) Bod tání: –6 °C Hustota: 0,9085 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 34 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005966 CAS číslo: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8,II |