1-Methylpiperazine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05859.0005
8.05859.0250
8.05859.0005EA
766
CZK
8.05859.0005
8.05859.0250
1-Methylpiperazine for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Methylpiperazine
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod varu: 138 °C (1013 hPa) Bod tání: –6 °C Hustota: 0,9085 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 34 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005966 CAS číslo: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8 (3),II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -6 °C |
Molar Mass | 100.16 g/mol |
Boiling Point | 136 - 138 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 12 hPa (20 °C) |
Explosion Limit | 1.2 - 9.9 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11 - 12 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C |
Synonyms | N-Methylpiperazine |
Hill Formula | C5H12N2 |