1-Methylpiperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10837.0F
A10837.AE
A10837.AP
A10837.0FEA
16300
CZK
A10837.0F
A10837.AE
A10837.AP
1-Methylpiperazine ≥98%
1-Methylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 109-01-3
Molecular Formula: C5H12N2
Formula Weight: 100.17
Flash Point: 34°(93°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Amine-like
Melting Point: -6°
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 102724
UN No.: 2734
MDL No.: MFCD00005966
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod varu: 137…139 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 0,903 Bod vzplanutí: 34 °C (93 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005966 CAS číslo: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8,II |