1-Methylpiperazine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
156910050
156911000
156915000
156910025
ACRO156910050EA
1620
CZK
ACRO156910050
ACRO156911000
ACRO156915000
ACRO156910025
1-Methylpiperazine 99%
1-Methylpiperazine
Vzorec:
C₅H₁₂N₂ Bod varu: 138 °C (760 mmHg) Bod tání: –6 °C Hustota: 0,903 g/cm³ Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005966 CAS číslo: 109-01-3 EINECS: 203-639-5 UN: 2734 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4645 to 1.4665 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Stabilizer | 0.025% BHT |
Cadmium (Cd) | ≤0.05 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Chromium (Cr) | ≤0.05 ppm |
Cobalt (Co) | ≤0.05 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.05 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.5 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.05 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.5 ppm |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.001 % |
Peroxides | ≤0.005 % |