1-Ethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
N-Ethylpiperazine
415308-50ML
415308-250ML
SIAL415308-50MLEA
1320
CZK
SIAL415308-50ML
SIAL415308-250ML
1-Ethylpiperazine, Sigma-Aldrich®
1-Ethylpiperazine
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ MW: 114.19 Bod varu: 157 Bod tání: –60 °C Hustota: 0.8989 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059912 CAS číslo: 5308-25-8 EINECS: 226-166-6 UN: 2733 ADR: 3 III |