1-Ethylpiperazine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-Ethylpiperazine
L15539.36
L15539.14
L15539.22
L15539.36EA
5460
CZK
L15539.36
L15539.14
L15539.22
1-Ethylpiperazine ≥98%
1-Ethylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 5308-25-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.4690
Odour: Amine-like
Boiling Point: 157°
Beilstein Reference: 102971
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00059912
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ MW: 114.19 Bod varu: 157 °C Bod tání: –60 °C Hustota: 0.8989 Bod vzplanutí: 43 °C (109 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00059912 CAS číslo: 5308-25-8 EINECS: 226-166-8 UN: 2733 ADR: 3 III |