Piperazin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
P45907-100G
P45907-500G
P45907-5G
P45907-1KG
SIALP45907-100GEA
1130
CZK
SIALP45907-100G
SIALP45907-500G
SIALP45907-5G
SIALP45907-1KG
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Vzorec:
C₄H₁₀N₂ Bod varu: 146 °C (1013 hPa) Bod tání: 44…46 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005953 CAS číslo: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 13,07545 |