Tisk…
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
80621-100G 80621-25G 80621-500G
SIAL80621-100GEA 7400 CZK
SIAL80621-100G SIAL80621-25G SIAL80621-500G
Piperazin, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Vzorec: C₄H₁₀N₂
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44…46 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005953
CAS číslo: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545