Piperazin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07325.0005
8.07325.0250
8.07325.1000
8.07325.0005EA
765
CZK
8.07325.0005
8.07325.0250
8.07325.1000
Piperazin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Piperazin
Vzorec:
C₄H₁₀N₂ Bod varu: 146 °C (1013 hPa) Bod tání: 44…46 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005953 CAS číslo: 110-85-0 EINECS: 203-808-3 UN: 2579 ADR: 8,III Merck Index: 13,07545 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 - 111 °C |
Molar Mass | 86.14 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 65 °C |
Explosion Limit | 4 - 14 %(V) |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (150 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |