Tisk…
Piperazin 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 1230 CZK
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazin 99%, extra pure
Piperazin
Vzorec: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Bod varu: 146…148 °C (760 mmHg)
Bod tání: 107…111 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005953
CAS číslo: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)