Tisk…
Kyselina barbiturová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
MQ200
185698-100G 185698-25G 185698-500G
SIAL185698-100GEA 1610 CZK
SIAL185698-100G SIAL185698-25G SIAL185698-500G
Kyselina barbiturová, Sigma-Aldrich®
Kyselina barbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₃
MW: 128.09
Bod varu: 441
Bod tání: 250…252 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006666
CAS číslo: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966