Kyselina 2-thiobarbiturová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A12681.14
A12681.22
A12681.36
A12681.14EA
1600
CZK
A12681.14
A12681.22
A12681.36
Kyselina 2-thiobarbiturová ≥98%
Kyselina 2-thiobarbiturová
Purity: 98%
CAS No.: 504-17-6
Molecular Formula: C4H4N2O2S
Formula Weight: 144.15
pH: 1.8
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₄N₂O₂S Bod varu: 419 °C (1013 hPa) Bod tání: 235 °C Hustota: 1,661 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006674 CAS číslo: 504-17-6 EINECS: 207-985-8 |