Tisk…
Kyselina 2-thiobarbiturová 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 938 CZK
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
Kyselina 2-thiobarbiturová 98%
Kyselina 2-thiobarbiturová
Vzorec: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144,15 g/mol
Bod varu: 419 °C (1013 hPa)
Bod tání: 240…255 °C
Hustota: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006674
CAS číslo: 504-17-6
EINECS: 207-985-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %