1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
DABCO
M-Clarity™ quality level = MQ200
D27802-25G
D27802-100G
D27802-500G
D27802-2KG
SIALD27802-25GEA
970
CZK
SIALD27802-25G
SIALD27802-100G
SIALD27802-500G
SIALD27802-2KG
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Vzorec:
C₆H₁₂N₂ Bod varu: 174 °C (1013 hPa) Bod tání: 155…158 °C Hustota: 1,14 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 62 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006689 CAS číslo: 280-57-9 EINECS: 205-999-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 12,09801 |