1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 280-57-9
Molecular Formula: C6H12N2
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 62°(143°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 103618
Merck Reference: 14,9669
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006689
Vzorec:
C₆H₁₂N₂ Bod varu: 174…176 °C Bod tání: 155…160 °C Hustota: 1,140 Bod vzplanutí: 62 °C (143 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006689 CAS číslo: 280-57-9 EINECS: 205-999-9 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,9669 |