Tisk…
Octamethylcyclotetrasiloxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Volasil 244, 2,2,4,4,6,6,8,8-Octamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, Silicone fluid DC 244, Dow Corning 244® fluid
M-Clarity™ quality level = MQ200
235695-100G 235695-25G
SIAL235695-100GEA 6100 CZK
SIAL235695-100G SIAL235695-25G
Octamethylcyclotetrasiloxane, Sigma-Aldrich®
Octamethylcyclotetrasiloxane
Vzorec: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18 °C
Hustota: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 51 °C
MDL Number: MFCD00003269
CAS číslo: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843