2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane
M-Clarity™ quality level = MQ100
512990-100ML
512990-25ML
SIAL512990-100MLEA
19640
CZK
SIAL512990-100ML
SIAL512990-25ML
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane, Sigma-Aldrich®
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Vzorec:
C₄H₁₆O₄Si₄ MW: 240.51 Bod varu: 142 Bod tání: –69 °C Hustota: 0.99 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00039567 CAS číslo: 2370-88-9 EINECS: 219-137-4 |