2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,3,5,7-Tetramethylcyclotetrasiloxane
L16642.06
L16642.14
L16642.22
L16642.06EA
1720
CZK
L16642.06
L16642.14
L16642.22
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane 99
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Purity: 99%
CAS No.: 2370-88-9
Molecular Formula: C4H16O4Si4
Formula Weight: 240.51
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3870
Melting Point: -69°
Boiling Point: 134-135°
Beilstein Reference: 1787074
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039567
Vzorec:
C₄H₁₆O₄Si₄ MW: 240.51 Bod varu: 134…135 °C Bod tání: –69 °C Hustota: 0.991 Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039567 CAS číslo: 2370-88-9 EINECS: 219-137-4 ADR: 3 III |