4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4,4-Dimethylcyclohex-2-enone
M-Clarity™ quality level = MQ200
245542-25G
245542-5G
SIAL245542-25GEA
0
CZK
SIAL245542-25G
SIAL245542-5G
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
4,4-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec:
C₈H₁₂O MW: 124,18 g/mol Bod varu: 27,5 °C (0.2 mmHg) Hustota: 0,93…0.935 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009695 CAS číslo: 1073-13-8 |