Tisk…
1-Methylcyclopentene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Methyl-1-cyclopentene
M-Clarity™ quality level = MQ100
M39806-25G M39806-5G
SIALM39806-25GEA 9470 CZK
SIALM39806-25G SIALM39806-5G
1-Methylcyclopentene, Sigma-Aldrich®
1-Methylcyclopentene
Vzorec: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Bod varu: 72 °C (1013 hPa)
Bod tání: –126,5 °C
Hustota: 0,7791 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001397
CAS číslo: 693-89-0
EINECS: 211-762-0
UN: 3295
ADR: 3,II