Tisk…
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Methylcyclopent-2-enone, 3-Methyl-2-cyclopentenone
M-Clarity™ quality level = MQ100
145777-25G 145777-5G
SIAL145777-25GEA 9660 CZK
SIAL145777-25G SIAL145777-5G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclopenten-1-one
Vzorec: C₆H₈O
MW: 96,13 g/mol
Bod varu: 158 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001403
CAS číslo: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5