Tisk…

3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone

M-Clarity™ quality level = MQ100

M39105-10G M39105-50G
SIALM39105-10GEA 3370 CZK
SIALM39105-10G SIALM39105-50G
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Vzorec: C₇H₁₀O
Bod varu: 199 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198…199 °C
Hustota: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
MDL Number: MFCD00001581
CAS číslo: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR