3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
A15704.09
A15704.14
A15704.18
A15704.22
A15704.09EA
2510
CZK
A15704.09
A15704.14
A15704.18
A15704.22
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one ≥98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Purity: 98%
CAS No.: 1193-18-6
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Pleasant
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1560601
MDL No.: MFCD00001581
Vzorec:
C₇H₁₀O Bod varu: 199…200 °C Bod tání: 198…199 °C Hustota: 0,971 Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001581 CAS číslo: 1193-18-6 EINECS: 214-769-7 UN: 1224 ADR: 3,III |